Läs mer
Witeg™ Glaspärlor
Beskrivning
- Solid
- Tillbehör för laboratoriekolonner
- Diameterintervall: mellan 0,5 mm och 8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pärlor |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Kvantitet | 1 kg |