Läs mer
Witeg™ Glaspärlor
Produktkod. p-8010340
Diameter (metrisk):
1,5 till 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Produktkod. 10767375
Brand: Witeg™ 1 540 002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Witeg™ Glaspärlor som destillationskolonnpackning, blandningspärlor och kokande stenar.
  • Solid
  • Accessory for laboratory columns
  • Range of diameters: between .5 mm and 8mm
Specifikationer
Typ Beads
Material Glass
Diameter (metrisk) 1,5 till 2 mm
Kvantitet 1 kg