Läs mer
IKA™ Glaskulor
Produktkod. 10131765 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10131765 250 g Varje
1 options
Produktkod. 10131765 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003599200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 SEK
    767.83 SEK / Paket med 1
    Save 59.17 SEK
    7% Av
I lager
Mäter 6 mm i diameter. IKA™ Glaskulor är för användning med BMT-rör.
För användning med BMT-rör. 6 mm diameter, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Glas
Diameter (metrisk) 6 mm
För användning med (utrustning) BMT-rör
Kvantitet 250 g