Läs mer
Fisherbrand™ Glaspärlor för mikropärlsterilisatorer
Produktkod. 16455239 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Fisherbrand Micro Bead Sterilisatorer
Produktkod. För användning med (utrustning)
16455239 Fisherbrand Micro Bead Sterilisatorer
1 options
Produktkod. 16455239
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra glaspärlor, 1000g.
  • Extra glaspärlor ersätter medföljande leverans av glaspärlor
  • Diameter: 3 mm
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 3 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 g
För användning med (applikation) Sterilisering
För användning med (utrustning) Fisherbrand Micro Bead Sterilisatorer
Modell Extra glaspärlor
Produkttyp Åtföljande
Vikt (engelska) 32 oz.
Vikt (metrisk) 1000 g
Material Glas