Läs mer
RETSCH Glaspärlor för Mills
Produktkod. 10069270 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,10 till 0,25 mm
0,25 till 0,50 mm
0,50 till 0,75 mm
Förpackningsstorlek:
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10069270 0,10 till 0,25 mm 500g
10252641 0,25 till 0,50 mm 500g
11746175 0,50 till 0,75 mm 500g
10262641 0,50 till 0,75 mm 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10069270 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 22.222.0001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning med Retsch MM 200 Mixer Mills.
  • Idealisk för störning av biologiska celler
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Glas
Diameter (metrisk) 0,10 till 0,25 mm
För användning med (utrustning) Blandarkvarn MM 200
Kvantitet 500 g