Läs mer
Sartorius™ Klockburk av glas
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
10 kg vikter
100g till 1kg Vikter
1g till 50g Vikter
1mg till 5g Vikter
2 kg till 5 kg vikter
20 kg vikter
50 kg vikter
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bell Jar |
| Material | Glas |
| Form | Klocka |
| För användning med (utrustning) | 1g till 50g Vikter |
| Kvantitet | 1 vardera |