Läs mer
Jenway™ Glasbänk pH-mätare
Produktkod. 11400479
Change view
Område (pH):
-2 000 till 19 999
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
11400479 -2 000 till 19 999 Varje
1 options
Produktkod. 11400479 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 3545906
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mångsidig, lättanvänd pH-, mV- och temperaturmätare. Jenway™ Glasbänk pH-mätare är idealisk för rutinanalys.
  • Samtidig avläsning av pH och temperatur
  • pH-upplösning till 3 decimaler
  • 1, 2 eller 3 punkts kalibrering
  • Automatiskt eller manuellt buffert
  • Lagring av upp till 32 resultat
  • RS232-anslutning till skrivare eller PC via DataWay
  • 3 års garanti
Specifikationer
Inkluderar pH-elektrod av glaskombination (924 005), elektrodstativ och hållare, ATC-sond (027 500), BNC-kortslutningsplugg, pH 4, 7 och 10 buffertar och EU-strömförsörjning
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,003
Utgångar Analog, RS-232
Område (pH) -2 000 till 19 999
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Upplösning (mV) 0.1/1mV
Kalibreringspunkter 1 till 3
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Vikt (metrisk) 850 g
Garanti 3 år
Strömförsörjning EU strömförsörjning
Sondtyp ATC
Typ Bänk pH-mätare
Längd (metrisk) 210 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Djup (metriskt) 55 mm
Spänning 9 V
Frekvens 50/60 Hz