Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp, blå gradering
Produktkod. 10218211
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Tolerans:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
0.025 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog Tolerans unitSize
10218211 10 L 45/40 NS Standard Ground ±2 ml Varje
10689451 1000 mL 24/29 NS Standard Ground ±0,6 ml Varje
10522891 1000 mL 24/29 NS Standard Ground ±0,4 ml Varje
11780964 100 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,1 ml Paket med 2
11760964 10 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Paket med 2
11708071 10 mL 7/16 NS Standard Ground ±0,025 ml Paket med 2
10561161 2000 mL 29/32 NS Standard Ground ±0,6 ml Varje
11782142 200 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,15 ml Paket med 2
11718071 20 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Paket med 2
11792142 250 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,15 ml Paket med 2
11816993 25 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,06 ml Paket med 2
11728071 25 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Paket med 2
10244712 20 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,04 ml Paket med 2
11702152 500 mL 19/26 NS Standard Ground ±0,25 ml Paket med 2
10646111 5 L 34/35 NS Standard Ground ±1,2 ml Varje
11770964 50 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,08 ml Paket med 2
11750964 5 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Paket med 2
11738071 50 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,06 ml Paket med 2
11772142 100 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,1 ml Paket med 2
11782412 5 mL 7/16 NS Standard Taper Ground 0.025 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10218211 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2820198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3827.25 SEK
    3495.35 SEK / Paket med 1
    Save 331.90 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor med polypropp, blå gradering är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 570 mm
Gräns för fel ±2 ml
Standard konisk fog 45/40 NS Standard Ground
Tolerans ±2 ml
Graderad Ja
Klass A