Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp, blå gradering
Produktkod. 11702152
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Tolerans:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
0.025 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11702152
Brand: Hirschmann™ 2820190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor med polypropp, blå gradering är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 260 mm
Gräns för fel ±0,25 ml
Standard konisk fog 19/26 NS Standard Ground
Tolerans ±0,25 ml
Graderad Ja
Klass A