Läs mer
Hanna Instruments™ Glas BNC-kopplingskombination pH-elektrod
Produktkod. 10172701
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10172701 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 10172701 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI1043B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3297.00 SEK
    2795.65 SEK / Paket med 1
    Save 501.35 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Typ BNC-kopplingskombination pH-elektrod
För användning med (applikation) Används vid förhöjda temperaturer minskar motståndet för att närma sig det för GP glas
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C