Läs mer
Fisherbrand™ Glaskropp pH-elektrod, S7
Produktkod. 11786338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11786338 160 mm Varje
1 options
Produktkod. 11786338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    764.53 SEK / Paket med 1
    Save 145.47 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard pH-mätare i glaskropp med en S7-kontakt. Fisherbrand™ Glaskroppens pH-elektrod, S7 använder en KCl 4M + AGCl-elektrolyt.
  • Allmänt syfte
  • Glaskropp
  • pH-intervall: 0 - 14
  • Elektrolyt: KCl 4M + AgCl
  • Kontakt: S7
Specifikationer
Kontakttyper S7
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 160 mm
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C