Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 94 mm |
| Produkttyp | Botten |
| Beskrivning | ID: 66 mm |
| Material | Glas |
| För användning med (utrustning) | Exsickator (Typ: 100mm) |
| Höjd (metrisk) | 113 mm |