Läs mer
Fisherbrand™ Glasbotten för exsickator
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Höjd (metrisk):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
För användning med (utrustning):
Exsickator (Typ: 100mm)
Exsickator (Typ: 150 mm)
Exsickator (Typ: 200mm)
Exsickator (Typ: 250 mm)
Exsickator (Typ: 300 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 192 mm |
| Produkttyp | Botten |
| Beskrivning | ID: 119 mm |
| Material | Glas |
| För användning med (utrustning) | Exsickator (Typ: 200mm) |
| Höjd (metrisk) | 203 mm |