Läs mer
Fisherbrand™ Glasbotten för exsickator
Produktkod. 15504645 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Höjd (metrisk):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
För användning med (utrustning):
Exsickator (Typ: 100mm)
Exsickator (Typ: 150 mm)
Exsickator (Typ: 200mm)
Exsickator (Typ: 250 mm)
Exsickator (Typ: 300 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15504645 285 mm 288 mm Exsickator (Typ: 300 mm) Varje
15554635 239 mm 238 mm Exsickator (Typ: 250 mm) Varje
15554625 143 mm 158 mm Exsickator (Typ: 150 mm) Varje
15504635 192 mm 203 mm Exsickator (Typ: 200mm) Varje
15504625 94 mm 113 mm Exsickator (Typ: 100mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15504645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.00 SEK
    3121.65 SEK / Paket med 1
    Save 783.35 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Botten endast av glas för användning med exsickator
  • Botten för exsickator
Certifikat
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 285 mm
Produkttyp Botten
Beskrivning ID: 160 mm
Material Glas
För användning med (utrustning) Exsickator (Typ: 300 mm)
Höjd (metrisk) 288 mm