Läs mer
Fisherbrand™ Glasbotten för exsickator
Product Code. 15554635 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Yttre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Höjd (metrisk):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
För användning med (utrustning):
Exsickator (Typ: 100mm)
Exsickator (Typ: 150 mm)
Exsickator (Typ: 200mm)
Exsickator (Typ: 250 mm)
Exsickator (Typ: 300 mm)
Unit Size:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) För användning med (utrustning) Unit Size
15554635 239 mm 238 mm Exsickator (Typ: 250 mm) Varje
15554625 143 mm 158 mm Exsickator (Typ: 150 mm) Varje
15504645 285 mm 288 mm Exsickator (Typ: 300 mm) Varje
15504635 192 mm 203 mm Exsickator (Typ: 200mm) Varje
15504625 94 mm 113 mm Exsickator (Typ: 100mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15554635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1636.47 SEK / Paket med 1
    Save 368.53 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
Botten endast av glas för användning med exsickator
  • Botten för exsickator
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 239 mm
Produkttyp Botten
Beskrivning ID: 131 mm
Material Glas
För användning med (utrustning) Exsickator (Typ: 250 mm)
Höjd (metrisk) 238 mm