Läs mer
DWK Life Sciences Glaslåda, från Soda-lime Glass, för färgningsbricka 21 317 00 03
Produktkod. 11766958 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11766958 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 11766958 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 233180005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4011.00 SEK
    3805.75 SEK / Paket med 10
    Save 205.25 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Färgningsskålen används för att hålla en färgningslösning där objektglas med cellkulturer kan färgas. Med denna design krävs en ram för att rymma objektglasen.
Mikroskopi är en metod för att betrakta föremål som ligger utanför det mänskliga ögats upplösning och kan undersökas. Objekten som ska observeras förstoras så mycket att de kan visas som bilder. För provberedning skärs föremålen som ska undersökas i mycket tunna skivor. Dessa sektioner appliceras sedan på ett objektglas och täcks med ett täckglas och lämpliga lösningar. För att se sektionerna under mikroskopet måste sektionerna på objektglaset fyllas i ett färgningstråg och färgas med en lämplig färgningslösning.
  • För att hålla ett färgställ
  • Kan användas för färgning eller som en TLC utvecklingskammare
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Färgning; Manuell färgningsprocess; Färgning av histologiska och cytologiska prover
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Förpackning
Längd (metrisk) 108 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Höjd (metrisk) 70 mm