Läs mer
Digi-Sense Termoelementtråd, typ T, 20-gauge
Produktkod. 11835865 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
ANSI
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
11835865 ANSI Varje
1 options
Produktkod. 11835865 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0854127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 SEK
    1551.06 SEK / Paket med 1
    Save 318.94 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Gör dina egna förlängningskablar med denna typ T, 20-Gauge termoelementkabel.
  • Tråd kommer i 20-gauge storlek, perfekt för att tillverka dina egna sonder eller förlängningskablar.
  • Möter ANSI och ASTM standarder.
  • Välj mellan tråd med polyvinylklorid (PVC), fluorerad etylenpropylenharts (FEP/FEP), glasfiber, högtemperaturglasfiber eller yttre/inre isolering av keramisk fiber.
  • Dessa kablar finns även tillgängliga i 100 fot eller 1000 fot längder för alla applikationer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -73 °C till +900 °C
Typ Termoelementtråd
Isolering Glasfläta
Temperatur (engelska) -99,4 °F till +1652 °F
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30 m