Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp
Produktkod. 10151742
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10151742
Brand: Hirschmann™ 2822197
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå exakta standardlösningar. Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp är standardiserade för att innehålla eller leverera en bestämd mängd vätska. Kolven har silver diffusionsbläck med bruna graderingar.
  • Med polyetenpropp
  • Med bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kalibrering Att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Permanenta bärnstensfärgade markeringar med silverdiffusionsfärg
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 470± 5 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Gräns för fel ±1,2 ml
Antal per förpackning 1/Förpackning
Standard konisk fog 34/35 NS Standard Ground
Tolerans ±1,2 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Klass A
Bottenform Rund