Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp
Produktkod. 10386342
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10386342
Brand: Hirschmann™ 2822171
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå exakta standardlösningar. Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp är standardiserade för att innehålla eller leverera en bestämd mängd vätska. Kolven har silver diffusionsbläck med bruna graderingar.
  • Med polyetenpropp
  • Med bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 110 mm
Gräns för fel ±0,06 ml
Standard konisk fog 12/21 NS Standard Ground
Tolerans ±0,06 ml
Graderad Ja
Klass A