Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med polyetenpropp
- Med bärnstensfärgad gradering
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 370 mm |
| Gräns för fel | ±0,6 ml |
| Standard konisk fog | 29/32 NS Standard Ground |
| Tolerans | ±0,6 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |