Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp
Produktkod. 13197949
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
13197949 5 mL 7/16 NS Standard Ground Paket med 2
10030052 1000 mL 19/32 NS Standard Ground -
12628675 100 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11952043 100 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11912043 10 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11962043 200 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11922043 20 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
10174924 50 mL NS 14/23 Paket med 2
10758811 2000 mL 29/32 NS Standard Ground -
10245522 20 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11932043 25 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
10386342 25 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11982043 500 mL 19/26 NS Standard Ground Paket med 2
11902043 5 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11942043 50 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11972043 250 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
10315231 1000 mL 24/29 NS Standard Ground Varje
10151742 5000 mL 34/35 NS Standard Ground Varje
10611923 10,000 mL 45/40 NS Standard Ground -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 13197949 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2822152
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå exakta standardlösningar. Hirschmann™ Klass A volymflaskor med polypropp är standardiserade för att innehålla eller leverera en bestämd mängd vätska. Kolven har silver diffusionsbläck med bruna graderingar.
  • Med polyetenpropp
  • Med bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kalibrering Att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Permanenta bärnstensfärgade markeringar med silverdiffusionsfärg
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 70± 5 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Gräns för fel ±0,025 ml
Antal per förpackning 2/förpackning
Standard konisk fog 7/16 NS Standard Ground
Tolerans ±0,025 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Klass A
Bottenform Rund