Läs mer
BUCHI Glaslampa rörändar
Handla allt Buchi Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Up to 4 bulbs for fractional distillation
- 5 to 40 mL sizes
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Typ | Bulb Tube End |
| Material | Glas |