Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Product Code. 11702313
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 till 5μ L
10 μl
100 μl
100 till 200μ L
20 μl
20 till 40μ L
44,7μ L
50 μl
50 till 100μ L
Inkluderar:
1 ringmärke
2 ringmärken
5 ringmärken
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 400
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Inkluderar Unit Size
11702313 10 μl 1 ringmärke Paket med 1000
11762293 1 till 5μ L 5 ringmärken Paket med 1000
11762313 50 till 100μ L 2 ringmärken Paket med 1000
11772313 100 μl 1 ringmärke Paket med 1000
15559035 44,7μ L 1 ringmärke Paket med 1000
11772323 100 till 200μ L 2 ringmärken Paket med 400
11712313 10 μl 2 ringmärken Paket med 1000
11742313 20 till 40μ L 2 ringmärken Paket med 1000
11752313 50 μl 1 ringmärke Paket med 1000
11722313 20 μl 1 ringmärke Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11702313 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 9600110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 SEK
    1360.80 SEK / Paket med 1000
    Save 244.20 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Med ringmärke
  • Överensstämmelse certifierad
  • Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifications
Noggrannhet 0.25%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material DURAN
Examen 10 μl
Inkluderar 1 ringmärke
Volym (metrisk) 10 μl
Typ Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk