Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Beskrivning
- Med ringmärke
- Överensstämmelse certifierad
- Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
- Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.25% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Glas |
| Examen | 100 μL |
| Inkluderar | Ringmärke |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Typ | Kapillärpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |