Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Volym (metrisk):
1 till 5μ L
10 μl
100 μl
100 till 200μ L
20 μl
20 till 40μ L
44,7μ L
50 μl
50 till 100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Beskrivning
- Med ringmärke
- Överensstämmelse certifierad
- Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
- Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.25% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Glas |
| Inkluderar | Ringmärke |
| Volym (metrisk) | 44,7μ L |
| Typ | Kapillärpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |