Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Produktkod. p-8011840
Volym (metrisk):
1 till 5μ L
10 μl
100 μl
100 till 200μ L
20 μl
20 till 40μ L
44,7μ L
50 μl
50 till 100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Produktkod. 11762293
Brand: Hirschmann™ 9600105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Med ringmärke
  • Överensstämmelse certifierad
  • Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.3%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Glas
Inkluderar Ringmärke
Volym (metrisk) 1 till 5μ L
Typ Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk