Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Produktkod. 15529035
Change view
Volym (metrisk):
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15529035 200 μl Paket med 400
1 options
Produktkod. 15529035 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9600122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    898.46 SEK / Paket med 400
    Save 206.54 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Engångskapillärpipetter kan användas för en mängd olika vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Med ringmärke
  • Överensstämmelse certifierad
  • Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.25%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Glas
Inkluderar Ringmärke
Volym (metrisk) 200 μl
Typ Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk