Läs mer
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Produktkod. 15539035
Change view
Volym (metrisk):
40μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15539035 40μ L Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15539035 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9600140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1296.00 SEK / Paket med 1000
    Save 239.00 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Engångskapillärpipetter kan användas för en mängd olika vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Med ringmärke
  • Överensstämmelse certifierad
  • Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.25%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Glas
Inkluderar Ringmärke
Volym (metrisk) 40μ L
Typ Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk