Läs mer
Marienfeld Superior™ Glass Capillary Tubes
Use Marienfeld Superior™ Glass Capillary Tubes to determine melting points during laboratory experimentation.
Brand:  Marienfeld Superior™ 2930208
Produktkod. 10018677
  • 876.46 SEK / Paket med 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Double-sided
  • 80mm * 0.6mm
  • Pack = 1000 pieces