Läs mer
Jaytec Glass™ Kapillärrör av glas
Produktkod. 12326297
Change view
Längd (metrisk) rör:
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,48 till 0,5 mm
1 mm
Volym (metrisk):
1μ L
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Diameter (metrisk) Yttre Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12326297 75 mm 0,48 till 0,5 mm 1μ L Paket med 1000
12352078 100 mm 1 mm 50 μl Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12326297 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer CAPSPECMERC
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa glaskapillärrör använder en vätskas egenskaper av kohesion, vidhäftning och ytspänning för att dra upp vätska uppför innerväggarna i ett smalt rör.
  • Tillverkad av industristandard sodaglas
Specifikationer
Material Sodaglas
Volym (metrisk) 1μ L
Produkttyp Kapillärrör
Diameter (metrisk) Yttre 0,48 till 0,5 mm
Längd (metrisk) rör 75 mm
Kvantitet 1000 Pk.