Läs mer
Jaytec Glass™ Kapillärrör av glas
Produktkod. 12352078
Change view
Längd (metrisk) rör:
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,48 till 0,5 mm
1 mm
Volym (metrisk):
1μ L
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Diameter (metrisk) Yttre Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12352078 100 mm 1 mm 50 μl Paket med 1000
12326297 75 mm 0,48 till 0,5 mm 1μ L Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12352078 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer CAP10010
Beräknad leverans: 21-12-2026
Dessa glaskapillärrör använder en vätskas egenskaper av kohesion, vidhäftning och ytspänning för att dra upp vätska uppför innerväggarna i ett smalt rör.
  • Tillverkad av industristandard sodaglas
Specifikationer
Material Sodaglas
Volym (metrisk) 50 μl
Produkttyp Kapillärrör
Diameter (metrisk) Yttre 1 mm
Längd (metrisk) rör 100 mm
Kvantitet 1000 Pk.