Learn More
Jaytec Glass™ Glass Capillary Tubes
Product Code. 12352078
Change view
Click to view available options
Length (Metric) Tube:
75 mm
100 mm
Diameter (Metric) Outer:
0.48 to 0.5 mm
1 mm
Volume (Metric):
1 μL
50 μL
Unit Size:
Pack of 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Tube Diameter (Metric) Outer Volume (Metric) Unit Size
12352078 100 mm 1 mm 50 μL Pack of 1000
12326297 75 mm 0.48 to 0.5 mm 1 μL Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12352078 Supplier Jaytec Glass™ Supplier No. CAP10010
Beräknad leverans: 07-01-2027
These Glass Capillary Tubes use a liquid's properties of cohesion, adhesion and surface tension to draw liquid up the interior walls of a narrow tube.
  • Manufactured from industry-standard soda glass
Specifications
Material Soda Glass
Volume (Metric) 50 μL
Product Type Capillary Tubes
Diameter (Metric) Outer 1 mm
Length (Metric) Tube 100 mm
Quantity 1000 Pk.
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.