Läs mer
Jaytec Glass™ Kapillärrör av glas
Produktkod. p-7227129
Längd (metrisk) rör:
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,48 till 0,5 mm
1 mm
Volym (metrisk):
1μ L
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12326297
Brand: Jaytec Glass™ CAPSPECMERC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa glaskapillärrör använder en vätskas egenskaper av kohesion, vidhäftning och ytspänning för att dra upp vätska uppför innerväggarna i ett smalt rör.
  • Tillverkad av industristandard sodaglas
Specifikationer
Material Sodaglas
Volym (metrisk) 1μ L
Produkttyp Kapillärrör
Diameter (metrisk) Yttre 0,48 till 0,5 mm
Längd (metrisk) rör 75 mm
Kvantitet 1000 Pk.