Läs mer
Marienfeld Superior™ Glaskapillärrör för bestämning av smältpunkt
Produktkod. 10640783
Change view
Längd (metrisk) rör:
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,42 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Produkttyp:
Kapillatrör (ena änden stängd)
Kapillärrör (båda ändar öppna)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Diameter (metrisk) Inre Produkttyp
10640783 80 mm 1,2 mm Kapillärrör (båda ändar öppna)
10764034 80 mm 1,2 mm Kapillatrör (ena änden stängd)
10185413 80 mm 1 mm Kapillatrör (ena änden stängd)
10222413 80 mm 0,42 mm Kapillärrör (båda ändar öppna)
10501363 70 mm 0,9 mm Kapillärrör (båda ändar öppna)
16341238 75 mm 1,5 mm Kapillatrör (ena änden stängd)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10640783 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 2930207
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använda Marienfeld Superior™ Kapillärrör av glas för förvaring av små mängder vätskor och för att bestämma smältpunkter under laboratorieexperiment.
  • Med rektangulära skurna kanter
  • För engångsbruk
  • 100 kapillärer i en dispenserflaska, 10 ampuller i en låda
Specifikationer
Material Glas
Produkttyp Kapillärrör (båda ändar öppna)
Diameter (metrisk) Inre 1,2 mm
För användning med (applikation) För bestämning av smältpunkt
Längd (metrisk) rör 80 mm
Kvantitet 1000