Läs mer
Marienfeld Superior™ Glaskapillärrör för bestämning av smältpunkt
Längd (metrisk) rör:
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,42 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Produkttyp:
Kapillatrör (ena änden stängd)
Kapillärrör (båda ändar öppna)
Beskrivning
- Med rektangulära skurna kanter
- För engångsbruk
- 100 kapillärer i en dispenserflaska, 10 ampuller i en låda
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Produkttyp | Kapillärrör (båda ändar öppna) |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,2 mm |
| För användning med (applikation) | För bestämning av smältpunkt |
| Längd (metrisk) rör | 80 mm |
| Kvantitet | 1000 |