Läs mer
Bellingham Stanley™ Påfyllningsrör i mitten av glas med rak central arm
Produktkod. 11950078
Change view
För användning med (applikation):
Polarimetri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11950078 Polarimetri Varje
1 options
Produktkod. 11950078 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 3547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3820.00 SEK
    3606.94 SEK / Paket med 1
    Save 213.06 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Typ Mittfyllningsrör
Material Rör: Glas; Ändlock: Nylon 66
För användning med (applikation) Polarimetri
Längd (metrisk) 200 mm