Beskrivning
- AR-GAS™
- Rund bottenform
- Kantlös
- Max. hastighet RCF 3500 xg
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 13 ml |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 200 Pk. |
| Bottenform | Rund |
| Skrivområde | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16.5 mm |
| Graderad | Nej |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Max. RCF | 3500 x g |