Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™
- Väggtjocklek på ca.. 1,0 mm
- Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11 ml |
| Material | Soda Lime Glas |
| nr per ärende | 100 pack |
| Antal per förpackning | 100 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Form | Kantlös |
| Diameter (metrisk) | 16.5 mm |
| Graderad | Nej |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Max. RCF | 3500 RCF |