Läs mer
Karl Hecht™ Centrifugerör av glas, rund botten
Beskrivning
- Rund botten.
- Utexaminerad eller oexaminerad.
- Kantlös.
- Tjockväggig.
- AR™ läskglas, eller Duran™ borsilikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 till 30 ml |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med | centrifug |
| Antal per förpackning | 100 |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) | 24 till 25 mm |