Läs mer
Karl Hecht™ Centrifugerör av glas, rund botten
Kapacitet (metrisk):
10 till 15 ml
25 till 30 ml
50 till 55 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
24 till 25 mm
33 till 35 mm
Längd (metrisk):
98 mm
100 mm
107 mm
Material:
AR™ Sodaglas
Borosilikatglas (3.3)
Soda Lime Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- Rund botten.
- Utexaminerad eller oexaminerad.
- Kantlös.
- Tjockväggig.
- AR™ läskglas, eller Duran™ borsilikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 till 15 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | centrifug |
| Antal per förpackning | 100 |
| Längd (metrisk) | 98 mm |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |