Läs mer
DWK Life Sciences Glaskeramisk laboratorieskyddsplatta
Codice prodotto. 11767991 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mått (L x B):
135 x 135 mm
155 x 155 mm
175 x 175 mm
Dimensione della confezione:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mått (L x B) unitSize
11767991 135 x 135 mm Paket med 10
11708041 155 x 155 mm Paket med 10
12540997 175 x 175 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11767991 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 238215309
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visualizza tutte le promozioni
Beräknad leverans: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Glaskeramiska tallrikar är lämpliga för uppvärmning av matglas med Bunsen-brännare.
I laboratoriet värms lösningar ofta upp. Detta steg kan utföras med olika tekniker, t.ex. i vatten- eller sandbad, med värmekåpa eller klassiskt med en bunsenbrännare. Om bunsenbrännaren används som värmekälla, rekommenderas att använda ett stativ eller kvadratfot och en motsvarande glaskeramisk platta. Kärlet som ska värmas upp placeras på den glaskeramiska plattan med Bunsen-brännaren under. Kontaminering av den glaskeramiska plattan kan avlägsnas med rengöringsskrapan.
  • På grund av låga termiska expansionsspänningar, väl lämpad för uppvärmning av glas med en bunsenbrännare
  • Skyddar matlagningsglas från direkt låga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Glaskeramik
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (L x B) 135 x 135 mm
För användning med (applikation) Uppvärmning av glas; Fyrkantig fyrfot för skyddsplatta för glaskeramiska laboratorier
Antal per förpackning 10/Pk.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.