Läs mer
DWK Life Sciences Glaskeramisk laboratorieskyddsplatta
Produktkod. 12540997 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Mått (L x B):
135 x 135 mm
155 x 155 mm
175 x 175 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12540997 175 x 175 mm Paket med 10
11767991 135 x 135 mm Paket med 10
11708041 155 x 155 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12540997 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 238215806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.50 SEK
    3796.85 SEK / Paket med 10
    Save 203.65 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Glaskeramiska tallrikar är lämpliga för uppvärmning av matglas med Bunsen-brännare.
I laboratoriet värms lösningar ofta upp. Detta steg kan utföras med olika tekniker, t.ex. i vatten- eller sandbad, med värmekåpa eller klassiskt med en bunsenbrännare. Om bunsenbrännaren används som värmekälla, rekommenderas att använda ett stativ eller kvadratfot och en motsvarande glaskeramisk platta. Kärlet som ska värmas upp placeras på den glaskeramiska plattan med Bunsen-brännaren under. Kontaminering av den glaskeramiska plattan kan avlägsnas med rengöringsskrapan.
  • På grund av låga termiska expansionsspänningar, väl lämpad för uppvärmning av glas med en bunsenbrännare
  • Skyddar matlagningsglas från direkt låga
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bunsen Burner
Material Glaskeramik
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (L x B) 175 x 175 mm
För användning med (applikation) Uppvärmning av glas; Fyrkantig fyrfot för skyddsplatta för glaskeramiska laboratorier
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Protection Plate