Läs mer
Labconco™ Glaskammarlock
Produktkod. 10454092 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10454092 24 cm Varje
1 options
Produktkod. 10454092 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7439900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8625.00 SEK
    7282.80 SEK / Paket med 1
    Save 1342.20 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
För uppsamlings- och torkkammare.
  • Rekommenderas för applikationer där lösningsmedel som skadar akryl används
Specifikationer
Typ Kammarlock
Material Härdat glas
Storlek Liten
För användning med (applikation) Ger extra skydd mot lösningsmedel och frätande ämnen som fäster akryl, såsom acetonitril
För användning med (utrustning) Freezone™ 4,5 l frystorka systemuppsamlare/torkkammare eller 12-portars torkkammare
Inkluderar Gummipackning
Diameter (engelska) 9,5 tum
Diameter (metrisk) 24 cm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg