Läs mer
Labconco™ Glaskammarlock
Produktkod. p-2666881 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Diameter (metrisk):
24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10454092
Brand: Labconco™ 7439900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För uppsamlings- och torkkammare.
  • Rekommenderas för applikationer där lösningsmedel som skadar akryl används
Specifikationer
Typ Kammarlock
Material Härdat glas
Storlek Liten
För användning med (applikation) Ger extra skydd mot lösningsmedel och frätande ämnen som fäster akryl, såsom acetonitril
För användning med (utrustning) Freezone™ 4,5 l frystorka systemuppsamlare/torkkammare eller 12-portars torkkammare
Inkluderar Gummipackning
Diameter (engelska) 9,5 tum
Diameter (metrisk) 24 cm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg