Läs mer
3M™ Glasrengöring och skydd
Produktkod. 17217640 Handla allt 3M Produkter
Change view
Volym (metrisk):
950 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17217640 950 ml
1 options
Produktkod. 17217640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100038228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1286.39 SEK / Paket med 12
    Save 553.61 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Glasrengöring och skydd
  • Rengör och skyddar glaset för en snabbare, längre varaktig glans
  • Gör lätt arbete av fingeravtryck, läppstift och till och med permanent markör
  • Minskar imma på speglar och andra glasytor
  • Torkar snabbare än andra testade glasrengöringsmedel, vilket sparar tid
  • Formel utan ammoniak med en behaglig doft
  • Den första kommersiella glasrengöringen med Scotchgard Skydd
  • Torkar snabbare än andra testade glasrengöringsmedel, vilket sparar tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Färdig att använda
Volym (metrisk) 950 ml