Läs mer
Fisherbrand™ Glasbägare utan lock
Produktkod. 10320842 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10320842 80 mm Varje
1 options
Produktkod. 10320842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 SEK
    113.49 SEK / Paket med 1
    Save 8.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och säker förvaring i laboratoriet. Fisherbrand™ Glasbägare utan lock är en utmärkt lösning för att lagra ultraljudsrengöringsvätska.
  • 80 mm diameter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Material Glas
För användning med (applikation) S 10/S 10 H Elmasonic Ultraljudsbad
Typ Bägare