Läs mer
Hanna Instruments™ Glaskombinations pH-elektroder
Produktkod. 10360101
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10360101 120 mm Varje
11577739 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360101 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI1131B
Beräknad leverans: 01-12-2026
Avkänningselektrod gjord med en silverring med en design som är idealisk för användning i argentometriska titrering.
  • Har en glaskropp, påfyllningsbar, dubbel kopplings pH-elektrod med en BNC-kontakt
  • Har en enda keramisk koppling i den yttre referenscellen och den sfäriska pH-avkänningsdelen är gjord av högtemperaturglas
  • Idealisk för laboratorieprover, öl och andra vätskeprover, såväl som allmänt bruk
  • Använder hög temperatur (HT ) glas, sfärisk glödlampa, glaskropp, enkel keramisk fritta, dubbel koppling och är påfyllningsbar med 3,5 M KCl
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (applikation) För laboratorie- och öltestning
Inkluderar 1m koaxialkabel, BNC-kontakt
Längd (metrisk) 120 mm
Material Glas
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). 20 °C till 40 °C