Läs mer
Hanna Instruments™ Glaskombinations pH-elektroder
Product Code. 11577739
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Unit Size
11577739 150 mm Varje
10360101 120 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11577739 Supplier Hanna Instruments™ Supplier No. HI1110B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.22 SEK
    1697.36 SEK / Paket med 1
    Save 337.86 SEK
    16% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 22-12-2026
Avkänningselektrod gjord med en silverring med en design som är idealisk för användning i argentometriska titrering.
  • Rekommenderas för användning med pH 20 och pH 21 pH-mätare
  • För allmänt laboratoriebruk
  • Kombinations pH-elektrod
  • ORP-halvcellselektrod i glaskropp med en BNC-kontakt
  • Avkänningselektrod tillverkad med en silverring och ska användas tillsammans med en referenshalvcellselektrod
  • Designhänsyn idealisk för användning i argentometriska titreringar
Specifications
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (applikation) För allmänt laboratoriebruk
Inkluderar 1m koaxialkabel, BNC-kontakt
Längd (metrisk) 150 mm
Material Glas
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). 20 °C till 40 °C