Beskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion
- Schellbach stil
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Klass B, DIN EN ISO 385
- Avläggande av examen i svart
- Inkluderar LDPE 1000mL flaska med piedestal, avtagbar PTFE kran och PVC påfyllningsrör
- Stöd/klämma ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (utrustning) | PE flaska |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | 1000 ml PE-flaska |
| Kranmaterial | PTFE |
| Typ | Schellbach Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |