Läs mer
Fisherbrand™ Konisk separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Produktkod. 11562782 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11562782
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Tillverkad av borosilikatglas och ISO 4800 Certifierad. Fisherbrand™ Konisk separationstratt av glas med PTFE-stoppkran levereras med en propp av glas och plast. Finns med utbytbart glas eller PTFE kran.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • ISO 4800 Certifierad
  • Levereras med en propp av glas och plast
  • Finns med utbytbart glas eller PTFE kran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran PTFE
Proppmaterial Glas, plast
Stopparnummer 19/26
Produkttyp Separerande tratt